Merck
660051
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Cbz-3-aminopyrrolidine
97%
Synonim(y):
(S)-1-Benzyloxycarbonyl-3-aminopyrrolidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.548
tw
315 °C
gęstość
1.155 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
N[C@H]1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H16N2O2/c13-11-6-7-14(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9,13H2/t11-/m0/s1
Klucz InChI
FPXJNSKAXZNWMQ-NSHDSACASA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)