Merck
659843
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-pyridineboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
2-Chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15BClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
86-90 °C
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(Cl)nc2
InChI
1S/C11H15BClNO2/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-9(13)14-7-8/h5-7H,1-4H3
Klucz InChI
IEFBTHROULVUAH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3