Merck
659819
Sigma-Aldrich
2-(2-N-Boc-aminoethylamino)-2-(2-furanyl)acetic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H20N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
162-166 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCNC(C(O)=O)c1ccco1
InChI
1S/C13H20N2O5/c1-13(2,3)20-12(18)15-7-6-14-10(11(16)17)9-5-4-8-19-9/h4-5,8,10,14H,6-7H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)
Klucz InChI
ONFTXSIYQYEFEG-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)