Merck
659347
Sigma-Aldrich
1-(4-Nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H6F3N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
199-203 °C
ciąg SMILES
OC(=O)c1cnn(-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c1C(F)(F)F
InChI
1S/C11H6F3N3O4/c12-11(13,14)9-8(10(18)19)5-15-16(9)6-1-3-7(4-2-6)17(20)21/h1-5H,(H,18,19)
Klucz InChI
FGHNILTUXGDLKS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)