Merck
659061
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromophenyl)-1-(4-chlorophenyl)pyrazole-4-propionic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14BrClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
405.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
156-160 °C
ciąg SMILES
OC(=O)CCc1cn(nc1-c2ccc(Br)cc2)-c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C18H14BrClN2O2/c19-14-4-1-12(2-5-14)18-13(3-10-17(23)24)11-22(21-18)16-8-6-15(20)7-9-16/h1-2,4-9,11H,3,10H2,(H,23,24)
Klucz InChI
ZCBWGEKVGZXGBI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)