Merck
658995
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)-6-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H8BrIN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
212-216 °C
ciąg SMILES
Brc1ccc(cc1)-c2cn3cc(I)ccc3n2
InChI
1S/C13H8BrIN2/c14-10-3-1-9(2-4-10)12-8-17-7-11(15)5-6-13(17)16-12/h1-8H
Klucz InChI
DOUYIPIXURZQRX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)