Merck
658561
Sigma-Aldrich
5-(4-Bromophenyl)oxazole-2-propionic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10BrNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
160-164 °C
ciąg SMILES
OC(=O)CCc1ncc(o1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H10BrNO3/c13-9-3-1-8(2-4-9)10-7-14-11(17-10)5-6-12(15)16/h1-4,7H,5-6H2,(H,15,16)
Klucz InChI
JLFDJAGKPSZXGN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3