Merck
658332
Sigma-Aldrich
6-Chloroacetyl-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8ClNO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
219-224 °C
ciąg SMILES
ClCC(=O)c1ccc2SCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C10H8ClNO2S/c11-4-8(13)6-1-2-9-7(3-6)12-10(14)5-15-9/h1-3H,4-5H2,(H,12,14)
Klucz InChI
YDYLPMPVYALQKQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)