Merck
658022
Sigma-Aldrich
6-Bromochromone-3-propionic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9BrO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
181-185 °C
ciąg SMILES
OC(=O)CCC1=COc2ccc(Br)cc2C1=O
InChI
1S/C12H9BrO4/c13-8-2-3-10-9(5-8)12(16)7(6-17-10)1-4-11(14)15/h2-3,5-6H,1,4H2,(H,14,15)
Klucz InChI
ZMALAWNLBXZMLK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)