Merck
657794
Sigma-Aldrich
N-Boc-DL-2-amino-1-hexanol
90%
Synonim(y):
(1-(Hydroxymethyl)pentyl)carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H23NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.450
bp
135 °C/0.3 mmHg
gęstość
1.178 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCCCC(CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H23NO3/c1-5-6-7-9(8-13)12-10(14)15-11(2,3)4/h9,13H,5-8H2,1-4H3,(H,12,14)
Klucz InChI
KCKPPJXOWKJHDP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)