Merck
657689
Sigma-Aldrich
N-Boc-1-amino-1-cyclopentanemethanol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H21NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
108-112 °C
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CO)CCCC1
InChI
1S/C11H21NO3/c1-10(2,3)15-9(14)12-11(8-13)6-4-5-7-11/h13H,4-8H2,1-3H3,(H,12,14)
Klucz InChI
KORMKULLVQEUDG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)