Merck
657654
Sigma-Aldrich
QuadraPure® IMDAZ
100-400 μm particle size, extent of labeling: 1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonim(y):
QuadraPure® Imidazol-1-yl propylaminobut-2-enoate ester
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked with divinylbenzene
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
zakres etykietowania
1.5 mmol/g loading
wielkość cząstki
100-400 μm
Zastosowanie
Metal Scavenger: Pd, Ru, Os, Co, Ni, Rh, V, Fe, Cu, Sn
Informacje prawne
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
QuadraPure Cartridges for Removal of Trace Metal from Reaction Mixtures in Flow
A. Hinchcliffe, et al.
Organic Process Research & Development, 11, 477-481 (2007)