Merck
657557
Sigma-Aldrich
3-Formyl-5-isopropoxyphenylboronic acid
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13BO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
solid
mp
113-118 °C
ciąg SMILES
CC(C)Oc1cc(C=O)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C10H13BO4/c1-7(2)15-10-4-8(6-12)3-9(5-10)11(13)14/h3-7,13-14H,1-2H3
Klucz InChI
TYKYVLDAFDKFHV-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)