Merck
657506
Sigma-Aldrich
3-[(4′-(2-Methoxyethyl)phenoxy)methyl]phenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H19BO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
mp
98-104 °C
ciąg SMILES
COCCc1ccc(OCc2cccc(c2)B(O)O)cc1
InChI
1S/C16H19BO4/c1-20-10-9-13-5-7-16(8-6-13)21-12-14-3-2-4-15(11-14)17(18)19/h2-8,11,18-19H,9-10,12H2,1H3
Klucz InChI
RABCYEGFKLWONK-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)