Merck
657395
Sigma-Aldrich
3-(3′-Methoxybenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15BO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
93-97 °C
ciąg SMILES
COc1cccc(COc2cccc(c2)B(O)O)c1
InChI
1S/C14H15BO4/c1-18-13-6-2-4-11(8-13)10-19-14-7-3-5-12(9-14)15(16)17/h2-9,16-17H,10H2,1H3
Klucz InChI
BLIXUNCSDKZOOX-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)