Kluczowe dokumenty
656003
3-Bromo-4,5-diaminobenzotrifluoride
97%
Synonim(y):
3-Bromo-5-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H2(NH2)2CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
60-64 °C
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
Nc1cc(cc(Br)c1N)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6BrF3N2/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-5(12)6(4)13/h1-2H,12-13H2
Klucz InChI
OVGAPUVMLZWQQF-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?