Merck
655813
Sigma-Aldrich
6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-pyridinecarboxaldehyde
97%
Synonim(y):
6-(Benzo[1,3]dioxol-5-yl)pyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
97%
mp
117-122 °C
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2ccc3OCOc3c2
InChI
1S/C13H9NO3/c15-7-10-2-1-3-11(14-10)9-4-5-12-13(6-9)17-8-16-12/h1-7H,8H2
Klucz InChI
XITSUEJTFNGOIW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)