Merck
655279
Sigma-Aldrich
trans-2,5-Dimethoxycinnamamide
97%
Synonim(y):
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)-trans-2-propenamide
About This Item
Wzór liniowy:
(H3CO)2C6H3CH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
168-172 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(=C(\[H])c1cc(OC)ccc1OC)C(N)=O
InChI
1S/C11H13NO3/c1-14-9-4-5-10(15-2)8(7-9)3-6-11(12)13/h3-7H,1-2H3,(H2,12,13)/b6-3+
Klucz InChI
LNVZPQDKKCSROU-ZZXKWVIFSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)