Merck
654809
Sigma-Aldrich
3-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5ClOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.586 (lit.)
bp
216-220 °C
gęstość
1.314 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccsc1C(Cl)=O
InChI
1S/C6H5ClOS/c1-4-2-3-9-5(4)6(7)8/h2-3H,1H3
Klucz InChI
AJSVPEVDFBYRCH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
226.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
108 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)