Kluczowe dokumenty
654604
N-(Furan-2-ylmethyl)-1H-benzotriazole-1-carbothioamide
96%
Synonim(y):
Benzotriazole-1-carbothioic acid (furan-2-ylmethyl)amide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10N4OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
mp
119-127 °C
ciąg SMILES
S=C(NCc1ccco1)n2nnc3ccccc23
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)