Merck
654493
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)adenine
97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7N5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.22
Kod UNSPSC:
12142200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97% (CP)
ciąg SMILES
NC1=C2C(N=C[N]2)=NC(SC)=N1
InChI
1S/C6H6N5S/c1-12-6-10-4(7)3-5(11-6)9-2-8-3/h2H,1H3,(H2,7,10,11)
Klucz InChI
ISYHYYFDSKXCOT-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)