Merck
654191
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-(5-nitro-2-pyridyl)piperazine
97%
Synonim(y):
1-tert-Butoxycarbonyl-4-(5-nitropyrid-2-yl)piperazine, 2-(4-Boc-1-piperazinyl)-5-nitropyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
168-172 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(cn2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N4O4/c1-14(2,3)22-13(19)17-8-6-16(7-9-17)12-5-4-11(10-15-12)18(20)21/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3
Klucz InChI
WWFJYZONBJARJT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges