Merck
654175
Sigma-Aldrich
2-Iodylbenzamide, polymer-bound
50-100 mesh particle size, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g I loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked with divinylbenzene
zakres etykietowania
0.5-1.0 mmol/g I loading
wielkość cząstki
50-100 mesh
Zastosowanie
Mild oxidant used for the conversion of alcohols to aldehydes or ketones.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Simple preparation of polymer supported IBX esters and amides and their oxidative properties.
Woo-Jae Chung, Duk-Ki Kim and Yoon-Sik Lee
Tetrahedron Letters, 44 (2003)