Merck
653942
Sigma-Aldrich
(trans)-2-Cyclopropylvinylboronic acid pinacol ester
96%
Synonim(y):
(E)-2-Cyclopropylvinylboronic acid pinacol ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H19BO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.466 (lit.)
tw
90-95 °C/3-4 mmHg (lit.)
gęstość
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\C2CC2
InChI
1S/C11H19BO2/c1-10(2)11(3,4)14-12(13-10)8-7-9-5-6-9/h7-9H,5-6H2,1-4H3/b8-7+
Klucz InChI
FCWYPDPDAZGFRJ-BQYQJAHWSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
93.3 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)