Merck
653705
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methoxy-6-nitrophenol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6BrNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
116-120 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(Br)c(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO4/c1-13-4-2-5(8)7(10)6(3-4)9(11)12/h2-3,10H,1H3
Klucz InChI
GAVVLRJHVWIDPK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)