Merck
653616
Sigma-Aldrich
tert-Amyl methyl-d3 ether
99 atom % D, 97% (CP)
Synonim(y):
1,1-Dimethylpropyl methyl-d3 ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D3H11O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
97% (CP)
tw
85-86 °C (lit.)
gęstość
0.793 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])OC(C)(C)CC
InChI
1S/C6H14O/c1-5-6(2,3)7-4/h5H2,1-4H3/i4D3
Klucz InChI
HVZJRWJGKQPSFL-GKOSEXJESA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
19.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-7 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)