Merck
653500
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-amino-4-(4-bromophenyl)thiazole-5-carboxylate
90%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11BrN2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
90%
Postać
solid
mp
204-208 °C
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1sc(N)nc1-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H11BrN2O2S/c1-2-17-11(16)10-9(15-12(14)18-10)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H2,14,15)
Klucz InChI
HZNNHEOEYQXAAE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3