Merck
653403
Sigma-Aldrich
4-(Boc-amino)-1-[(2-hydroxyphenyl)(thiophen-2-yl)methyl]piperidine
97%
Synonim(y):
tert-Butyl 1-[(2-hydroxyphenyl)(thiophen-2-yl)methyl]piperidin-4-yl-carbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H28N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
158-162 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCN(CC1)C(c2cccs2)c3ccccc3O
InChI
1S/C21H28N2O3S/c1-21(2,3)26-20(25)22-15-10-12-23(13-11-15)19(18-9-6-14-27-18)16-7-4-5-8-17(16)24/h4-9,14-15,19,24H,10-13H2,1-3H3,(H,22,25)
Klucz InChI
UUMHTMZBVBXNOV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)