Merck
653330
Sigma-Aldrich
2-(4-Boc-piperazin-1-yl)-2-(furan-2-yl)acetic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
184-188 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C(C(O)=O)c2ccco2
InChI
1S/C15H22N2O5/c1-15(2,3)22-14(20)17-8-6-16(7-9-17)12(13(18)19)11-5-4-10-21-11/h4-5,10,12H,6-9H2,1-3H3,(H,18,19)
Klucz InChI
ITLDLSSPUNZCOX-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)