Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 404,00 zł 303,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H3(OCH3)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
303,00 zł
Cena katalogowa404,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
66-70 °C (lit.)
functional group
bromo, hydroxyl
SMILES string
COc1cc(Br)ccc1CO
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-11-8-4-7(9)3-2-6(8)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3
InChI key
HBEIHPSICGGZIF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form liquid |
| mp 66-70 °C (lit.) | mp 112-116 °C | mp - |
| functional group bromo, hydroxyl | functional group bromo, hydroxyl, iodo | functional group chloro, hydroxyl |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?