Przejdź do
653160
4-Hydroxy-2-methylbenzoic acid
98%
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
667,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H3(CH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-422-1
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
667,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
177-181 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
Cc1cc(O)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
InChI key
BBMFSGOFUHEVNP-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H45809H46007138150
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
mp
177-181 °C
mp
167 °C (dec.) (lit.)
mp
218-221 °C (lit.)
mp
144-146 °C (lit.)
form
solid
form
-
form
-
form
-
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
carboxylic acid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)