Merck
653012
Sigma-Aldrich
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)piperazine
puriss., 98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14ClFN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
puriss.
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5470 (lit.)
n20/D 1.5470
gęstość
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
1.2042 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Fc1cccc(Cl)c1CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H14ClFN2/c12-10-2-1-3-11(13)9(10)8-15-6-4-14-5-7-15/h1-3,14H,4-8H2
Klucz InChI
PBJVZHBDDDMHIT-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup