Merck
652547
Sigma-Aldrich
Benzyl 2-azabicyclo[3.3.0]octane-3-carboxylate hydrochloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H19NO2 ·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.78
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
178-182 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
phenyl
ciąg SMILES
Cl[H].O=C(OCc1ccccc1)C2CC3CCCC3N2
InChI
1S/C15H19NO2.ClH/c17-15(18-10-11-5-2-1-3-6-11)14-9-12-7-4-8-13(12)16-14;/h1-3,5-6,12-14,16H,4,7-10H2;1H
Klucz InChI
HLXCXOQXUDRJLF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)