Merck
652407
Sigma-Aldrich
Tris(2,2′-bipyridyl-d8)ruthenium(II) hexafluorophosphate
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30D24F12N6P2Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
883.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: ruthenium
mp
>300 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+24
ciąg SMILES
[Ru].F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.[2H]c1nc(c([2H])c([2H])c1[2H])-c2nc([2H])c([2H])c([2H])c2[2H].[2H]c3nc(c([2H])c([2H])c3[2H])-c4nc([2H])c([2H])c([2H])c4[2H].[2H]c5nc(c([2H])c([2H])c5[2H])-c6nc([2H])c([2H])c([2H])c6[2H]
InChI
1S/3C10H8N2.2F6P.Ru/c3*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;2*1-7(2,3,4,5)6;/h3*1-8H;;;/q;;;2*-1;+2/i3*1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D;;;
Klucz InChI
KLDYQWXVZLHTKT-LUXBKWEBSA-N
Opis ogólny
Fluorescent dye tris(2,2′-bipyridine)ruthenium has a high quenching coefficient k = 2.6%/oK.
Zastosowanie
High efficiency triplet emitter for OLED/Sensor research.
The emitting layers can be used as dopants for host materials in organic light emitting diodes and metal organic frameworks used for sensing, storage and catalysis applications.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Photophysical Characterization of a Ruthenium(II) Tris(2,2?-bipyridine)-Doped Zirconium UiO-67 Metal?Organic Framework.
Maza WA and Morris AJ
The Journal of Physical Chemistry C, 8803-8817 null
Holographically patterned activation using photo-absorber induced neural?thermal stimulation
Farah N, et al.
Journal of Neural Engineering, 056004 null
Photophysical Characterization of a Ruthenium(II) Tris(2,2?-bipyridine)-Doped Zirconium UiO-67 Metal?Organic Framework.
Maza WA and Morris AJ
The Journal of Physical Chemistry C null
Holographically patterned activation using photo-absorber induced neural?thermal stimulation
Farah N, et al.
Journal of Neural Engineering null
Hongki Kang et al.
ACS nano, 14(9), 11406-11419 (2020-09-05)
Thermoplasmonic effect-based neural stimulation has been suggested as an alternative optical neural stimulation technology without genetic modification. Integration of near-infrared light with plasmonic gold nanoparticles has been demonstrated as a neuromodulation tool on in vitro neuronal network models. In order