Merck
652229
Sigma-Aldrich
2-[(1′,2′,3′,4′-Tetrahydro-5-naphthyloxy)methyl]phenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
181-193 °C (lit.)
ciąg SMILES
OB(O)c1ccccc1COc2cccc3CCCCc23
InChI
1S/C17H19BO3/c19-18(20)16-10-4-2-7-14(16)12-21-17-11-5-8-13-6-1-3-9-15(13)17/h2,4-5,7-8,10-11,19-20H,1,3,6,9,12H2
Klucz InChI
KTXSKKVFEAGKEZ-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3