Kluczowe dokumenty
652113
3-(2′-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12BFO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
powder
mp
94-106 °C (lit.)
ciąg SMILES
OB(O)c1cccc(OCc2ccccc2F)c1
InChI
1S/C13H12BFO3/c15-13-7-2-1-4-10(13)9-18-12-6-3-5-11(8-12)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
Klucz InChI
CPTYKSHXZNSHLB-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)