Merck
652083
Sigma-Aldrich
4-[(4′-(2-Methoxyethyl)phenoxy)methyl]phenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H19BO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
ciąg SMILES
COCCc1ccc(OCc2ccc(cc2)B(O)O)cc1
InChI
1S/C16H19BO4/c1-20-11-10-13-4-8-16(9-5-13)21-12-14-2-6-15(7-3-14)17(18)19/h2-9,18-19H,10-12H2,1H3
Klucz InChI
LZLHTPXZVHZUQB-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)