Merck
652075
Sigma-Aldrich
3-[[4′-(Trifluoromethoxy)phenoxy]methyl]phenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12BF3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
tw
118-127 °C (lit.)
mp
118-127 °C
ciąg SMILES
OB(O)c1cccc(COc2ccc(OC(F)(F)F)cc2)c1
InChI
1S/C14H12BF3O4/c16-14(17,18)22-13-6-4-12(5-7-13)21-9-10-2-1-3-11(8-10)15(19)20/h1-8,19-20H,9H2
Klucz InChI
ORLMAWFFRKHIFR-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3