Merck
651842
Sigma-Aldrich
Gold etchant, nickel compatible
Wybierz wielkość
500 ML
631,00 zł
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 ML
631,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
9 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.3 mmHg ( 15 °C)
skład
volatiles, 50-80%
bp
100 °C/1 atm
rozpuszczalność
H2O: miscible at 20 °C
Opis ogólny
Wytrawiacz do złota kompatybilny z niklem to roztwór trawiący, który może być stosowany do usuwania warstwy złota z powierzchni. Kompatybilność wytrawiaczy złota z niklem pozwala na ich wykorzystanie w zastosowaniach, w których nikiel jest wykorzystywany jako materiał dominujący w produkcji systemów mikro-elektro-mechanicznych (MEMS).[1][2][3]
Zastosowanie
Elective general-purpose etchant for gold. Compatible with negative and positive photoresists.
Cechy i korzyści
Etching readily controlled with minimum undercutting. Room temperature operated. Cyanide-free, no attack of nickel films.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Micro-elastometry on whole blood clots using actuated surface-attached posts (ASAPs)
Judith RM, et al.
Lab on a chip, 15(5), 1385-1393 (2015)
A monolithic micro-optical interferometer deep etched into fused silica
Weigel C, et al.
Microelectronic Engineering, 174(5), 40-45 (2017)
Determination of young's modulus of electrochemically co-deposited Ni-Al2O3 nanocomposite
Wei X, et al.
Materials Letters, 62(12-13), 1916-1918 (2008)
Protokoły
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.