Merck
651478
Sigma-Aldrich
Gallium antimonide
(single crystal substrate), <100>, diam. × thickness 2 in. × 0.5 mm
Synonim(y):
Gallium antimony, Gallium monoantimonide
About This Item
Wzór liniowy:
GaSb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.48
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
(single crystal substrate)
rezystywność
~0.1 Ω-cm
śr. × grubość
2 in. × 0.5 mm
mp
710 °C
980 °C (lit.)
gęstość
5.619 g/mL at 25 °C
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
właściwości półprzewodników
<100>
ciąg SMILES
[Ga]#[Sb]
InChI
1S/Ga.Sb
Klucz InChI
VTGARNNDLOTBET-UHFFFAOYSA-N
Właściwości fizyczne
Thermal expansion: 6.1 x 10-6/oK; Thermal conductivity: 270 mW/cm.k at 300K; Mobility 600~800 cm2/V ⋅ sec
Undoped, P-type semiconductor, growth technique: LEC, carrier concentration = 1-2 × 10-17 cm-3, EPD <103 cm-2
Postać fizyczna
cubic (a = 6.095Å)
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Protokoły
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.