Merck
651230
Sigma-Aldrich
2-Isobutoxy-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
ciąg SMILES
CC(C)COc1ccc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C11H17BO3/c1-8(2)7-15-11-5-4-9(3)6-10(11)12(13)14/h4-6,8,13-14H,7H2,1-3H3
Klucz InChI
DJGCEUCMCLMRKN-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)