Merck
651222
Sigma-Aldrich
4-(3′-(Trifluoromethyl)phenoxymethyl)phenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12BF3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
ciąg SMILES
OB(O)c1ccc(COc2cccc(c2)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C14H12BF3O3/c16-14(17,18)11-2-1-3-13(8-11)21-9-10-4-6-12(7-5-10)15(19)20/h1-8,19-20H,9H2
Klucz InChI
IOZGRQTUNSRWBS-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)