Merck
651141
Sigma-Aldrich
6-Methyl-5-propyl-4(3H)-pyrimidinone
97%
Synonim(y):
6-Methyl-5-propyl-4-hydroxypyrimidine, 6-Methyl-5-propyl-4-pyrimidinol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
119-123 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCc1c(C)ncnc1O
InChI
1S/C8H12N2O/c1-3-4-7-6(2)9-5-10-8(7)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10,11)
Klucz InChI
UAJIFHDSCLQUON-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3