Merck
651109
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoro-3-(3′,5′-dimethoxybenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15BF2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
ciąg SMILES
COc1cc(COc2ccc(F)c(B(O)O)c2F)cc(OC)c1
InChI
1S/C15H15BF2O5/c1-21-10-5-9(6-11(7-10)22-2)8-23-13-4-3-12(17)14(15(13)18)16(19)20/h3-7,19-20H,8H2,1-2H3
Klucz InChI
CKMBETHVNGWKIN-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)