Merck
651087
Sigma-Aldrich
3,6-Dibromo-2-fluorophenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4BBr2FO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
ciąg SMILES
OB(O)c1c(Br)ccc(Br)c1F
InChI
1S/C6H4BBr2FO2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2,11-12H
Klucz InChI
KALJKPUYTUFGLI-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)