Merck
651036
Sigma-Aldrich
3-(4′-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12BClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
ciąg SMILES
OB(O)c1cccc(OCc2ccc(Cl)cc2)c1
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-12-6-4-10(5-7-12)9-18-13-3-1-2-11(8-13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
Klucz InChI
TYILTVKJHDWCKU-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3