Merck
650978
Sigma-Aldrich
2-Isopropoxy-6-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15BO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
ciąg SMILES
COc1cccc(OC(C)C)c1B(O)O
InChI
1S/C10H15BO4/c1-7(2)15-9-6-4-5-8(14-3)10(9)11(12)13/h4-7,12-13H,1-3H3
Klucz InChI
ZAKDYROLNHVOEL-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3