Merck
650919
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-N-Boc-3-N-Fmoc-aminopyrrolidine
97%
Synonim(y):
(R)-(−)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl)aminopyrrolidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H28N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Aby zapytać o ten produkt 650919, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
97%
Formularz
solid
mp
172-180 °C (DSC) (lit.)
96-100 °C (lit.)
grupa funkcyjna
Boc
Fmoc
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H](C1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H28N2O4/c1-24(2,3)30-23(28)26-13-12-16(14-26)25-22(27)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,16,21H,12-15H2,1-3H3,(H,25,27)/t16-/m1/s1
Klucz InChI
WTCWZRXHMNBOCY-MRXNPFEDSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)