Merck
650323
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorobenzaldoxime
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5ClFNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.57
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
129-133 °C (lit.)
ciąg SMILES
O\N=C\c1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H5ClFNO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10-11/h1-4,11H/b10-4+
Klucz InChI
OBJHLLOVMKKXDI-ONNFQVAWSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2