Merck
650269
Sigma-Aldrich
1-(3-Chlorobenzyl)piperazine
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
tw
120-123 °C/1.5 mmHg (lit.)
ciąg SMILES
Clc1cccc(CN2CCNCC2)c1
InChI
1S/C11H15ClN2/c12-11-3-1-2-10(8-11)9-14-6-4-13-5-7-14/h1-3,8,13H,4-7,9H2
Klucz InChI
JTEQMTYOCBFLNH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter